Learn More
1,2,3,4-tétraméthylbenzène, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
1,2,3,4-Tetramethylbenzene is used as a starting material in the preparation of 1,2,34-tetramethyl benzene-5-chlorosulfonyl chloride by reacting with chlorosulfonic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,2,3,4-tétraméthylbenzène est utilisé comme matériau de départ dans la préparation du chlorure de 1,2,34-tétraméthyl benzène-5-chlorosulfonyl en réagissant avec l‘acide chlorosulfonique.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Le 1,2,3,4-tétraméthylbenzène est utilisé comme matériau de départ dans la préparation du chlorure de 1,2,34-tétraméthyl benzène-5-chlorosulfonyl en réagissant avec l‘acide chlorosulfonique.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1,2,3,4-Tetramethylbenzene |
Densité | 0.9 |
Point d’ébullition | 203°C |
Point d’éclair | 68°C (154°F) |
Indice de réfraction | 1.519 |
Quantité | 5 g |
Beilstein | 1904390 |
Informations sur la solubilité | Immiscible with water. |
Poids de la formule | 134.22 |
Pourcentage de pureté | 95% |