Learn More
1,2,3,4-Tetrahydroquinoxaline 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15431738
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3476-89-9
Formule moléculaire C8H10N2
Poids moléculaire (g/mol) 134.18
Numéro MDL MFCD00047564
Clé InChI HORKYAIEVBUXGM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2,3,4-tetrahydro-quinoxaline, tetrahydroquinoxaline, quinoxaline, 1,2,3,4-tetrahydro, 1,3,4-tetrahydroquinoxaline, ksc495i0b, 1,2,3,4-terahydroquinoxaline, quinoxaline,2,3,4-tetrahydro, 1,2,3,4-tetrahydro quinoxaline, benzo 2,3 piperazine, tetrahydro
CID PubChem 77028
Nom IUPAC 1,2,3,4-tétrahydroquinoxaline
SMILES C1CNC2=CC=CC=C2N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,3,4-Tetrahydroquinoxaline
Point de fusion 92°C to 98°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 134.18
Pourcentage de pureté 98%