Learn More
Solution de nodularine, 10 μg/ml dans du méthanol, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Description
Assurez-vous d’avoir les informations dont vous avez besoin pour démarrer rapidement votre analyse et réussir les audits pertinents :
- Matériaux de référence inorganiques et organiques de haute qualité produits conformément à l’ISO 9001
- Certificat d’analyse (CoA) dans chaque livraison avec date d’expiration et résultats analytiques spécifiques au lot
- Assistance technique gratuite par des experts
Spécification
Spécification
CAS | 118399-22-7 |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Quantité | 1 mL |
Densité | 0.79 g/cm3 |
Point d’éclair | 11°C |
À utiliser avec (application) | TOXINES CYANOBACTÉRIENNES |
Point d’ébullition | 64°C to 65°C |
Qualité | Étalon analytique |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution de nodularine, 10 μg/ml dans du méthanol, Honeywell Fluka™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu