Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1,2:3,4-di-O-isopropylidène-D-galactopyranose, 97 % Code produit.: 10040810
Thermo Scientific Chemicals 1,2:3,4-di-O-isopropylidène-D-galactopyranose, 97 %
Code produit. 10040810
5 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10040810
Marque: Thermo Scientific Chemicals 115240050
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4064-06-6
Formule moléculaire C12H20O6
Poids moléculaire (g/mol) 260.28
Numéro MDL MFCD00063225
Clé InChI POORJMIIHXHXAV-UHFFFAOYNA-N
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 2:3, 4-Di-O-isopropylidene-D-galactopyranose
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 120.0°C to 122.0°C
Couleur Jaune
Densité 1.1400g/mL
Point d’ébullition 117.0°C (0.1 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4668 to 1.4688
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.14
Conditions de rotation spécifiques − 57.50 (20.00°C c=3,CHCl3)
Rotation spécifique -57.5
Synonyme 1,2:3,4-di-o-isopropylidene-d-galactose, 1,2:3,4-di-o-isopropylidene-, a-d-galactopyranose, 1,2:3,4-bis-o-1-methylethylidene-, 1s,6r,9s-4,4,11,11-tetramethyl-3,5,7,10,12-pentaoxatricyclo 7.3.0.0 2 ,? dodecan-8-yl methanol
SMILES CC1(OC2C(OC3C(C2O1)OC(O3)(C)C)CO)C
Nom IUPAC [(3aR,5aS,8aS)-2,2,7,7 -tétraméthyl-5,5 a,8a,8 b-tétrahydro-3aH-di[1,3]dioxolo[4,5-a
CID PubChem 70793572
Poids de la formule 260.28
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Pâte visqueuse
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0461692 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/04/2024 Catalog Number115240050,115240250
Numéro de lotA0459026 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/02/2024 Catalog Number115240050,115240250
Numéro de lotA0398994 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number115240050,115240250
Numéro de lotA0443257 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/09/2022 Catalog Number115240050,115240250
Numéro de lotA0404719 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/09/2021 Catalog Number115240050,115240250
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals 1,2:3,4-di-O-isopropylidène-D-galactopyranose, 97 % >