Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1,2,3,4,6-penta-O-acétyl-alpha-D-mannopyranose, 98 %
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
α-D-Mannose pentaacetate is used for glycosylation in a study that assessed novel synthetic inhibitors of selectin-mediated cell adhesion. It has also been used in a study to investigate stereospecific entry to spiroketal glycosides using alkylidenecarbene C-H insertion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le α-D-mannose pentaacétate est utilisé pour la glycosylation dans une étude qui a évalué de nouveaux inhibiteurs synthétiques de l’adhérence cellulaire à médiation sélectine. Il a également été utilisé dans une étude pour analyser l’entrée stéréospécifique dans les glycosides spirocétaux à l’aide de l’insertion C-H par l’alkylidène carbène.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Le α-D-mannose pentaacétate est utilisé pour la glycosylation dans une étude qui a évalué de nouveaux inhibiteurs synthétiques de l’adhérence cellulaire à médiation sélectine. Il a également été utilisé dans une étude pour analyser l’entrée stéréospécifique dans les glycosides spirocétaux à l’aide de l’insertion C-H par l’alkylidène carbène.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-alpha-D-mannopyranose |
Couleur | Blanc |
Quantité | 5 g |
Informations sur la solubilité | Soluble in chloroform |
Rotation optique | +54° (c=1 in Chloroform) |
Poids de la formule | 390.34 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Forme physique | Poudre |