Learn More
1,2,3,4,5,6-hexabromocyclohexane, Thermo Scientific Chemicals
Inhibe de façon efficace et directe l’autophosphorylation de la tyrosine kinase JAK2
93.06€ - 333.00€
Identifiants chimiques
CAS 1837-91-8
Formule moléculaire C6H6Br6
Poids moléculaire (g/mol) 557.54
Numéro MDL MFCD00059127
Clé InChI QFQZKISCBJKVHI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzene hexabromide, cyclohexane, 1,2,3,4,5,6-hexabromo, jak2 inhibitor ii, acmc-1bqjt, trans-alpha-benzene hexabromide, cyclohexane,2,3,4,5,6-hexabromo, 1,2,3,4,5,6-hexabromo-cyclohexane, #, 1,2,3,4,5,6-hexakis bromanyl cyclohexane, 1,2,3,4,5,6-hexabromocyclohexane hplc
CID PubChem 74603
Nom IUPAC 1,2,3,4,5,6-hexabromocyclohexane
SMILES BrC1C(Br)C(Br)C(Br)C(Br)C1Br
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15453559
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60853.03
1 g
93.06€
1g
15463559
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60853.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Potently and directly inhibits JAK2 tyrosine kinase autophosphorylation
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
1837-91-8
557.54
QFQZKISCBJKVHI-UHFFFAOYSA-N
74603
BrC1C(Br)C(Br)C(Br)C(Br)C1Br
C6H6Br6
MFCD00059127
benzene hexabromide, cyclohexane, 1,2,3,4,5,6-hexabromo, jak2 inhibitor ii, acmc-1bqjt, trans-alpha-benzene hexabromide, cyclohexane,2,3,4,5,6-hexabromo, 1,2,3,4,5,6-hexabromo-cyclohexane, #, 1,2,3,4,5,6-hexakis bromanyl cyclohexane, 1,2,3,4,5,6-hexabromocyclohexane hplc
1,2,3,4,5,6-hexabromocyclohexane
Spécification
1,2,3,4,5,6-Hexabromocyclohexane
Blanc
MFCD00059127
QFQZKISCBJKVHI-UHFFFAOYSA-N
1,2,3,4,5,6-hexabromocyclohexane
74603
Solide
1837-91-8
C6H6Br6
benzene hexabromide, cyclohexane, 1,2,3,4,5,6-hexabromo, jak2 inhibitor ii, acmc-1bqjt, trans-alpha-benzene hexabromide, cyclohexane,2,3,4,5,6-hexabromo, 1,2,3,4,5,6-hexabromo-cyclohexane, #, 1,2,3,4,5,6-hexakis bromanyl cyclohexane, 1,2,3,4,5,6-hexabromocyclohexane hplc
BrC1C(Br)C(Br)C(Br)C(Br)C1Br
557.54
557.5
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : 2° à 8°C