Learn More
1-[2-(2,5-diméthyl-1H-pyrrol-1-yl)éthyl]pipérazine, ≥90 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10223032
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Identifiants chimiques
CAS 5059-36-9
Formule moléculaire C12H21N3
Poids moléculaire (g/mol) 207.32
Numéro MDL MFCD03407319
Clé InChI AUSXFRFXXDHSTC-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 247631
Nom IUPAC 1-[2-(2,5-diméthyle-1H-pyrrol-1-yl)éthyl]piperazine
SMILES CC1=CC=C(C)N1CCN1CCNCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-[2-(2, 5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)ethyl]piperazine
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme 1-2-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-1-yl ethyl piperazine, 1-2-2,5-dimethyl-pyrrol-1-yl-ethyl-piperazine, 1-2-2,5-dimethylpyrrol-1-yl ethyl piperazine, piperazine,1-2-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-1-yl ethyl, 2-2,5-dimethylpyrrolyl ethyl piperazine, enamine_004518, piperazine, 1-2-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-1-yl ethyl
Poids de la formule 207.32
Pourcentage de pureté 97%