Learn More
1-(1-naphtylméthyle)pipérazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15421628
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40675-81-8
Formule moléculaire C15H18N2
Poids moléculaire (g/mol) 226.323
Numéro MDL MFCD01314185
Clé InChI HGYDREHWXXUUIS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-1-naphthylmethyl piperazine, 1-naphthalen-1-ylmethyl piperazine, 1-1-naphthylmethyl-piperazine, 1-naphthalen-1-ylmethyl-piperazine, 1-naphthalen-1-yl methyl piperazine, naphthylmethyl piperazine, 1-naphthylmethyl piperazine, 1-piperazin-1-yl naphthalene, 1-naphth-1-ylmethyl piperazine, 1-1-naphthalenylmethyl piperazine
CID PubChem 701891
Nom IUPAC 1-(naphtalène-1-ylméthyl)pipérazine
SMILES C1CN(CCN1)CC2=CC=CC3=CC=CC=C32
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(1-Naphthylmethyl)piperazine
Point de fusion 63°C to 67°C
Couleur Blanc à marron
Quantité 5 g
Numéro UN UN3077
Poids de la formule 226.32
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre