Learn More
1-(1-naphtyl)éthylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15224834
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
This item is not returnable. View return policy
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 42882-31-5
Formule moléculaire C12H13N
Poids moléculaire (g/mol) 171.24
Clé InChI RTCUCQWIICFPOD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme +/-1-1-naphthyl ethylamine, 1-1-naphthyl ethylamine, 1-naphthalen-1-yl ethanamine, dl-1-1-naphthyl ethylamine, 1-1-naphthyl ethanamine, 1-naphthalen-1-yl ethan-1-amine, +/--1-1-naphthyl ethylamine, 1-1-napthyl ethylamine, 1-naphthalen-1-yl-ethylamine, r-+-1-1-naphthyl ethylamine
CID PubChem 98089
Nom IUPAC 1-naphtalène-1-ylethanamine
SMILES CC(C1=CC=CC2=CC=CC=C21)N
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-(1-Naphthyl)ethylamine
Densité 1.0630g/mL
Point d’ébullition 156°C (15.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.063
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 171.24
Pourcentage de pureté 98%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-(1-Naphthyl)ethylamine
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement