Learn More
1,1-diphényléthylène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10665342
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 530-48-3
Formule moléculaire C14H12
Poids moléculaire (g/mol) 180.25
Clé InChI ZMYIIHDQURVDRB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,1-diphenylethylene, ethene-1,1-diyldibenzene, 1,1-diphenylethene, benzene, 1,1'-ethenylidenebis, 1-phenylethenyl benzene, unii-bx0l5b6lll, as-diphenylethylene, .alpha.-phenylstyrene, 1-phenylvinyl benzene, bx0l5b6lll
CID PubChem 10740
Nom IUPAC 1-phényléthénylbenzène
SMILES C=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 1-Diphenylethylene
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 6.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.0200g/mL
Point d’ébullition 270.0°C to 271.0°C
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H5)2C=CH2
Indice de réfraction 1.6065 to 1.6085
Quantité 10 g
Beilstein 05,639
Merck Index 15,3356
Gravité spécifique 1.02
Poids de la formule 180.25
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide