Learn More
1,1-Di(tert-butylperoxy)cyclohexane, solution 50 % dans l’huile minérale, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-102162 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 ml
250 ml
Conditionnement:
10mL
250mL
Code produit. 10476442
Marque: Thermo Scientific Acros 361310100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3006-86-8 | C14H28O4 | 260.374 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Initiateurs de radicaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 1-Di(tert-butylperoxy)cyclohexane
Couleur Sans désignation
Note relative au nom 50% Solution in Mineral Oil
CAS 3006-86-8
% min. CAS 49.0
% max. CAS 51.0
Formule moléculaire C14H28O4
Numéro MDL MFCD00084800
Beilstein 07, III, 30
Densité 0.9500g/mL
Synonyme vinylidene chloride, 1,1-dichloroethylene, vinylidene dichloride, 1,1-dce, ethene, 1,1-dichloro, vinylidine chloride, ethylene, 1,1-dichloro, as-dichloroethylene, rcra waste number u078, asym-dichloroethylene
Clé InChI HSLFISVKRDQEBY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OOC1(CCCCC1)OOC(C)(C)C
Nom IUPAC 1,1-dichloroéthène
Poids moléculaire (g/mol) 260.37
CID PubChem 6366
ChEBI CHEBI:34031
Poids de la formule 260.37
Pourcentage de pureté 49 to 51%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 10 ml
Forme physique Liquide