Learn More
1,1-di-(tert-butylperoxy)-3,3,5-triméthylcyclohexane, solution à 75 % dans de l’essence minérale sans composés aromatiques, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 ml
Conditionnement:
250mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Initiateurs de radicaux
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,1-Di-(tert-butylperoxy)-3,3,5-trimethylcyclohexane |
| Couleur | Sans désignation |
| Note relative au nom | 75% Sol.in Arom.free Min.spirit |
| CAS | 6731-36-8, 67-56-1 |
| % min. CAS | 74.0, 24.0 |
| % max. CAS | 76.0, 26.0 |
| Formule moléculaire | C2H4Cl2 |
| Formule linéaire | [(CH3)3COO]2C6H7(CH3)3 |
| Numéro MDL | MFCD00084801 |
| Densité | 0.8950g/mL |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 1,1-Di-(tert-butylperoxy)-3,3,5-trimethylcyclohexane,75% sol.in arom.free min.spirit
- Dangers
- Peroxyde organique Type C et D
- H242-Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.