Learn More
1,1’-bis(diphénylphosphino)ferrocène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Identifiants chimiques
CAS 12150-46-8
Formule moléculaire C34H28FeP2
Poids moléculaire (g/mol) 554.39
Numéro MDL MFCD00001422
Clé InChI KZPYGQFFRCFCPP-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC λ²-fer(2+) bis(1-(diphénylphosphanyl)cyclopenta-2,4-dien-1-ide)
SMILES [Fe].c1ccc(c1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.c1ccc(c1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Consulter d'autres spécifications
Description
Description
1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene acts as a ligand in homogeneous catalysis. It is used as a ligand for ruthenium-catalyzed greener amine synthesis from amines and alcohols by hydrogen-borrowing. It is also employed as a ligand for Buchwald-Hartwig cross coupling. Further, it is used in the synthesis of coordination compound as well as the formation of complexes with various metals such as palladium chloride. In addition to this, it serves as a reagent for palladium-catalyzed coupling reactions and also plays an important role in Suzuki reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,1′-Le bis(diphénylphosphino)ferrocène agit comme un ligand dans une catalyse homogène. Il est utilisé comme ligand pour la synthèse d’amines plus vertes catalysées par le ruthénium à partir d’amines et d’alcools par emprunt d’hydrogène. Il est également utilisé comme ligand pour le couplage croisé Buchwald-Hartwig. De plus, il est utilisé dans la synthèse de composés de coordination ainsi que dans la formation de complexes avec divers métaux tels que le chlorure de palladium. En outre, il sert de réactif pour les réactions de couplage catalysées par le palladium et joue également un rôle important dans la réaction Suzuki.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, le dichlorométhane, l’alcool et le pentane. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P312-P330-P363-P501c
H301-H312-H332
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'tsca' : Non
missing translation for 'storageNote' : Sensible à l’air
Recommended Storage : 2° à 8°C
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
1,1’-bis(diphénylphosphino)ferrocène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals