Learn More
1,1‘-Bis[(2S,5 S)-2,5-diméthyle-1-phospholanyl]ferrocène, 97+ %, Alfa Aesar™ Code produit.: 15465516
1,1‘-Bis[(2S,5 S)-2,5-diméthyle-1-phospholanyl]ferrocène, 97+ %, Alfa Aesar™
Code produit. 15465516
250 mg
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 15465516
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H60156.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Il est utilisé comme ligand de DuPhos et BPE. Il s’agit d’un ligand privilégié extrêmement efficace.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 162412-87-5
Formule moléculaire C22H32FeP2
Poids moléculaire (g/mol) 414.29
Numéro MDL MFCD09265089
Clé InChI QXXSYUGLJIMLFH-UHFFFAOYNA-N
Synonyme (S,S)-Methyl-Ferrocelane
CID PubChem 71310453
Nom IUPAC (2S,5S)-1-cyclopenta-2,4-dièn-1-yl-2,5-diméthylphospholane ; fer(2+)
SMILES [Fe++].CC1CCC(C)P1[C-]1C=CC=C1.CC1CCC(C)P1[C-]1C=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1'-Bis[(2S,5S)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]ferrocene
Point de fusion 88°C to 99°C
Quantité 250 mg
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Rotation optique −331° (c=1 in Chloroform)
Poids de la formule 414.28
Pourcentage de pureté ≥97%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
1,1‘-Bis[(2S,5 S)-2,5-diméthyle-1-phospholanyl]ferrocène, 97+ %, Alfa Aesar™ >