Learn More
1,1’-bis[(2R,5R)-2,5-diméthyl-1-phospholanyl]ferrocène, 97+ %, Alfa Aesar™ Code produit.: 15425866
1,1’-bis[(2R,5R)-2,5-diméthyl-1-phospholanyl]ferrocène, 97+ %, Alfa Aesar™
Code produit. 15425866
1 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 15425866
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H60587.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’abri de l’air. Stocker sous gaz inerte sec. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 540475-45-4
Formule moléculaire C22H32FeP2
Poids moléculaire (g/mol) 414.29
Numéro MDL MFCD08705241
Clé InChI JBWUTRKMUDYCHS-UHFFFAOYNA-N
Synonyme -1,1'-bis 2r,5r-2,5-dimethylphospholano ferrocene
CID PubChem 132984027
SMILES [Fe].C[C@@H]1CC[C@@H](C)P1c1cccc1.C[C@@H]1CC[C@@H](C)P1c1cccc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1'-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]ferrocene
Point de fusion 99°C to 102°C
Quantité 1 g
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Nom IUPAC carbanide ; (2R,5R)-1-cyclopentyl-2,5-diméthylphospholane ; fer(2+)
Poids de la formule 414.28
Pourcentage de pureté ≥97%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
1,1’-bis[(2R,5R)-2,5-diméthyl-1-phospholanyl]ferrocène, 97+ %, Alfa Aesar™ >