Learn More
Tétrafluoroborate de 1,1’-bis((2R,5)-2,5-diisopropylphospholano)ferrocène(cyclooctadiène)rhodium(I), 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11925931
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Identifiants chimiques
CAS 849773-97-3
Formule moléculaire C38H60BF4FeP2Rh
Poids moléculaire (g/mol) 824.40
Numéro MDL MFCD15144872
Clé InChI MFSWTFGIDMKBOY-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 1,1 inverted exclamation marka-bis 2r,5r-2,5-diisopropylphospholano ferrocene cyclooctadiene rhodium i tetrafluoroborate
CID PubChem 71310759
Nom IUPAC (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diène;(2R,5)-1-cyclopenta-2,4-dien-1-yl-2,5-di(propan-2-yl)phospholane ; fer(2+) ; rhodium ; tétrafluoroborate
SMILES [Fe].[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.CC(C)[C@H]1CC[C@H](C(C)C)P1c1cccc1.CC(C)[C@H]1CC[C@H](C(C)C)P1c1cccc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1′-Bis((2R,5R)-2,5-diisopropylphospholano)ferrocene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluorobor
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 235.0°C to 238.0°C
Couleur Jaune à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 824.39
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,1'-Bis((2R,5R)-2,5-diisopropylphospholano)ferrocene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.