Learn More
1,1‘-Bis[(2 R,5)-2,5-diisopropyle-1-phospholanyl]ferrocène, 97+ %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1,1'-Bis[(2R,5R)-2,5-diisopropyl-1-phospholanyl]ferrocene |
Point de fusion | 70°C to 74°C |
Quantité | 1 g |
Sensibilité | Air Sensitive |
Poids de la formule | 526.49 |
Pourcentage de pureté | ≥97% |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
1,1‘-Bis[(2 R,5)-2,5-diisopropyle-1-phospholanyl]ferrocène, 97+ %, Thermo Scientific™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu