Learn More
1,1‘-Bis[(2 R,5)-2,5-diisopropyle-1-phospholanyl]ferrocène, 97+ %, Thermo Scientific™
Code produit. 15405776
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 15405776
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H60460.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 849950-54-5
Formule moléculaire C30H48FeP2
Poids moléculaire (g/mol) 526.51
Numéro MDL MFCD09750465
Clé InChI RNAIPFYGOQYYTF-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 1,1 inverted exclamation marka-bis 2r,5r-2,5-diisopropylphospholano ferrocene, iron 2+ bis 1-2r,5r-2,5-di propan-2-yl phospholan-1-yl cyclopenta-2,4-dien-1-ide
CID PubChem 71310585
Nom IUPAC (2R,5R)-1-cyclopenta-2,4-dien-1-yl-2,5-di(propan-2-yl)phospholane;iron(2+)
SMILES [Fe].CC(C)[C@H]1CC[C@H](C(C)C)P1c1cccc1.CC(C)[C@H]1CC[C@H](C(C)C)P1c1cccc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1'-Bis[(2R,5R)-2,5-diisopropyl-1-phospholanyl]ferrocene
Point de fusion 70°C to 74°C
Quantité 250 mg
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 526.49
Pourcentage de pureté ≥97%