Learn More
1-(1-adamantyl)chlorhydrate d’éthylamine, Thermo Scientific™
11.30€ - 93.40€
Identifiants chimiques
CAS | 1501-84-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H22ClN |
Poids moléculaire (g/mol) | 215.77 |
Numéro MDL | MFCD00072023 |
Clé InChI | OZBDFBJXRJWNAV-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | rimantadine hydrochloride, flumadine, rimantadine hcl, meradane, 1-1-adamantyl ethylamine hydrochloride, 1-1-aminoethyl adamantane hydrochloride, alpha-methyl-1-adamantanemethylamine hydrochloride, 1-adamantan-1-yl ethanamine hydrochloride, algirem, meradan |
CID PubChem | 15165 |
ChEBI | CHEBI:8865 |
Nom IUPAC | 1-(1-adamantyl)éthanamine ; Chlorhydrate |
SMILES | [H+].[Cl-].CC(N)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10633203
|
Thermo Scientific Maybridge
BTB12981DA |
1 g | Flacon en verre ambré |
11.30€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10457222
|
Thermo Scientific Maybridge
BTB12981EA |
10 g | Flacon en verre ambré |
93.40€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
1501-84-4 | |
215.77 | |
OZBDFBJXRJWNAV-UHFFFAOYNA-N | |
15165 | |
1-(1-adamantyl)éthanamine ; Chlorhydrate |
C12H22ClN | |
MFCD00072023 | |
rimantadine hydrochloride, flumadine, rimantadine hcl, meradane, 1-1-adamantyl ethylamine hydrochloride, 1-1-aminoethyl adamantane hydrochloride, alpha-methyl-1-adamantanemethylamine hydrochloride, 1-adamantan-1-yl ethanamine hydrochloride, algirem, meradan | |
CHEBI:8865 | |
[H+].[Cl-].CC(N)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2 |
Spécification
1-(1-Adamantyl)ethylamine hydrochloride | |
94.5 | |
95% | |
MFCD00072023 | |
OZBDFBJXRJWNAV-UHFFFAOYNA-N | |
1-(1-adamantyl)éthanamine ; Chlorhydrate | |
15165 | |
215.77 |
1501-84-4 | |
100.0 | |
C12H22ClN | |
rimantadine hydrochloride, flumadine, rimantadine hcl, meradane, 1-1-adamantyl ethylamine hydrochloride, 1-1-aminoethyl adamantane hydrochloride, alpha-methyl-1-adamantanemethylamine hydrochloride, 1-adamantan-1-yl ethanamine hydrochloride, algirem, meradan | |
[H+].[Cl-].CC(N)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2 | |
215.77 | |
CHEBI:8865 | |
95% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif en cas d’ingestion.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement