Learn More
1,1,4,7,7-Pentaméthyldiéthylènetriamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11418426
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 11418426
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15433.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3030-47-5 | C9H23N3 | 173.304 g/mol
Used as ligand in NMR study of complexation/aggregation with neopentyllithium1 and in the study of ligand effects on the selectivity of CO2 incorporation into α,ω-diynes
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme ligand dans l’étude RMN de la complexation/agrégation avec le néopentyllithium1 et dans l’étude des effets des ligands sur la sélectivité de l’incorporation du CO2 dans α, ω-diynes
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à l’air & à l’humidité. Stocker sous un gaz inerte. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3030-47-5
Formule moléculaire C9H23N3
Poids moléculaire (g/mol) 173.304
Numéro MDL MFCD00014876
Clé InChI UKODFQOELJFMII-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentamethyldiethylenetriamine, 1,1,4,7,7-pentamethyldiethylenetriamine, pmdt, n,n,n',n,n-pentamethyldiethylenetriamine, pmdeta, pmdta, pentamethyldiethylenetriaminek, bis 2-dimethylaminoethyl methyl amine, 2,5,8-trimethyl-2,5,8-triazanonane, n,n',n-pentamethyldiethylenetriamine
CID PubChem 18196
ChEBI CHEBI:39475
Nom IUPAC N’-[2-(diméthylamino)éthyl]-N,N,N’-triméthyléthane-1,2-diamine
SMILES CN(C)CCN(C)CCN(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylenetriamine
Point de fusion <-20°C
Densité 0.83
Point d’ébullition 199°C
Point d’éclair 72°C (161°F)
Indice de réfraction 1.442
Quantité 25 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 1741396
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible in water.
Poids de la formule 173.3
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.