Learn More
1,1,3,3-Tetraméthyldisiloxane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Description
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane is used as a monomer in the production of silicone polymers or silicone resins. It is used as a precursor to prepare other organosilicon compounds. It is also utilized in non-aqueous polymer preparation as well as a laboratory reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,1,3,3-tétraméthyldisiloxane est utilisé comme monomère dans la production de polymères de silicone ou de résines de silicone. Il est utilisé comme précurseur pour la préparation d’autres composés organosiliciés. Il est également utilisé dans la préparation de polymères non aqueux ainsi que comme réactif de laboratoire.
Solubilité
Il réagit avec l’eau pour produire du diméthylsilanol, du diméthylsilanediol et de l’hydrogène gazeux.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles. Stockez-le dans un endroit frais.
Le 1,1,3,3-tétraméthyldisiloxane est utilisé comme monomère dans la production de polymères de silicone ou de résines de silicone. Il est utilisé comme précurseur pour la préparation d’autres composés organosiliciés. Il est également utilisé dans la préparation de polymères non aqueux ainsi que comme réactif de laboratoire.
Solubilité
Il réagit avec l’eau pour produire du diméthylsilanol, du diméthylsilanediol et de l’hydrogène gazeux.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles. Stockez-le dans un endroit frais.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Point d’ébullition | 70°C to 71°C |
Nom chimique ou matériau | 1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane |
Point de fusion | -78°C |
Quantité | 25 g |
Numéro UN | UN1993 |
Beilstein | 1733364 |
Point d’éclair | −26°C (−15°F) |
Informations sur la solubilité | It reacts with water to produce dimethylsilanol,dimethylsilanediol and hydrogen gas. |
Poids de la formule | 134.33 |
Pourcentage de pureté | 97% |