Learn More
1,1,2-Triméthyl-1H-benzo[e]indole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
Reactant used for preparation of fluorescent probes for imaging of tumors, hypoxia-sensitive fluorescent probes for real-time imaging of acute ischemia and near IR fluorescent probe for imaging integrin receptor expression.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Réactif utilisé pour la préparation de sondes fluorescentes pour l’imagerie de tumeurs in vivo, les sondes fluorescentes sensibles à l’hypoxie pour l’imagerie en temps réel in vivo de l’ischémie aiguë et de la sonde fluorescente proche de l’IR pour l’expression des récepteurs de l’intégrine dans l’imagerie.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Réactif utilisé pour la préparation de sondes fluorescentes pour l’imagerie de tumeurs in vivo, les sondes fluorescentes sensibles à l’hypoxie pour l’imagerie en temps réel in vivo de l’ischémie aiguë et de la sonde fluorescente proche de l’IR pour l’expression des récepteurs de l’intégrine dans l’imagerie.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1,1,2-Trimethyl-1H-benzo[e]indole |
Point de fusion | 114°C to 119°C |
Quantité | 25 g |
Beilstein | 153709 |
Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
Poids de la formule | 209.29 |
Pourcentage de pureté | 97% |