Learn More
1,1,2,2-tétrachloroéthane-d2, pour RMN, 99,5+ % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1,1,2,2-Tetrachloroethane-d2 |
Forme physique | Liquide |
Couleur | Incolore |
Note relative au nom | 99.5+ atom% D, for NMR |
Densité | 1,6100 g/ml |
Deutérium (D) | 99,50% min |
Conditionnement | Flacon en verre |
Quantité | 5 g |
Formule linéaire | (Cl2CD)2 |
Poids de la formule | 169.86 |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0468114 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | 321310250,321310050 |
A0466747 | Certificat d’analyse | 01/11/2024 | 321310250,321310050 |
A0463951 | Certificat d’analyse | 19/07/2024 | 321310250,321310050 |
A0463618 | Certificat d’analyse | 11/06/2024 | 321310250,321310050 |
A0458357 | Certificat d’analyse | 11/06/2024 | 321310250,321310050 |
Sécurité et traitement
- 1,1,2,2-Tetrachloroethane-d2
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- H330-Mortel par inhalation.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H310-Mortel par contact cutané.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%