Learn More
1,1,2,2-tétrachloroéthane, 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10285000
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-34-5
Numéro MDL MFCD00000848
Clé InChI QPFMBZIOSGYJDE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme s-tetrachloroethane, acetylene tetrachloride, ethane, 1,1,2,2-tetrachloro, bonoform, cellon, tetrachlorethane, sym-tetrachloroethane, westron, 1,1,2,2-tetrachlorethane, 1,1,2,2-tetrachloraethan
CID PubChem 6591
ChEBI CHEBI:36026
Nom IUPAC 1,1,2,2-tétrachloroéthane
SMILES C(C(Cl)Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1,2,2-Tetrachloroethane
Note relative au nom 98.5%
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -43.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.5800g/mL
Point d’ébullition 147.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C2H2Cl4
Formule linéaire Cl2CHCHCl2
Indice de réfraction 1.4930 to 1.4950
Quantité 25 mL
Beilstein 01, 86
Merck Index 15, 9334
Gravité spécifique 1.58
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.3 g/100mL (25°C). Other solubilities: miscible with methanol, ethanol, benzene, ether,, petroleum ether, carbon tetrachloride, chloroform,, carbon disulfide, dimethylformamide and oils, soluble in acetone
Poids moléculaire (g/mol) 167.838
Poids de la formule 167.85
Pourcentage de pureté 98.5%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,1,2,2-Tetrachloroethane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H310-Mortel par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P361-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.