Learn More
1,1,1-Trifluoracétone, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11410054
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1,1,1-Trifluoroacetone is used in a synthesis of 2-trifluoromethyl-7-azaindoles starting with 2,6-dihalopyridines. The derived chiral imine was used to prepare enantiopure α-trifluoromethyl alanines and diamines via a Strecker reaction followed by either nitrile hydrolysis or reduction. And also used as a useful molecule in synthesis reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 1,1,1-trifluoroacétone est utilisée dans une synthèse de 2-trifluorométhyl-7-azaindoles ayant comme produits de départ des 2,6-dihalopyridines. L’imine chirale dérivée a été utilisée pour préparer les énantiomères purs α-trifluorométhylalanines et diamines par réaction de Strecker suivie soit d’une hydrolyse de nitrile, soit d’une réduction. Elle est aussi utilisée comme molécule utile dans les réactions de synthèse.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 421-50-1
Formule moléculaire C3H3F3O
Poids moléculaire (g/mol) 112.051
Numéro MDL MFCD00000423
Clé InChI FHUDAMLDXFJHJE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,1,1-trifluoroacetone, trifluoroacetone, 1,1,1-trifluoro-2-propanone, methyl trifluoromethyl ketone, 2-propanone, 1,1,1-trifluoro, trifluoromethyl methyl ketone, 3,3,3-trifluoroacetone, 1,1,1,-trifluoroacetone, trifluoroketone, trifluoracetone
CID PubChem 9871
Nom IUPAC 1,1,1-trifluoropropan-2-one
SMILES CC(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1,1-Trifluoroacetone
Point de fusion <-78°C
Densité 1.252
Point d’ébullition 21°C to 24°C
Point d’éclair −31°C (−24°F)
Odeur Chloroform-like
Indice de réfraction 1.3
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1748614
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 112.05
Pourcentage de pureté 95%