Learn More
1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacétylacétone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
55.68€ - 544.71€
Identifiants chimiques
CAS 1522-22-1
Formule moléculaire C5H2F6O2
Poids moléculaire (g/mol) 208.06
Clé InChI QAMFBRUWYYMMGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexafluoroacetylacetone, 1,1,1,5,5,5-hexafluoroacetylacetone, 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-pentanedione, 2,4-pentanedione, 1,1,1,5,5,5-hexafluoro, hexafluoro-2,4-pentanedione, hfac, 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-pentadione, 1,3-bis trifluoromethyl propane-1,3-dione, 1,1,1-trifluoro-3-trifluoroacetyl acetone, 2,4-dioxo-1,1,1,5,5,5-hexafluoropentane
CID PubChem 73706
Nom IUPAC 1,1,1,5,5,5-hexafluoropentane-2,4-dione
SMILES C(C(=O)C(F)(F)F)C(=O)C(F)(F)F
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10051861
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
218530050
5 g Flacon en verre
55.68€
5g
10245241
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
218530250
25 g Flacon en verre
182.91€
25g
11904881
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
218531000
100 g Flacon en verre
544.71€
100g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
1522-22-1
208.06
hexafluoroacetylacetone, 1,1,1,5,5,5-hexafluoroacetylacetone, 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-pentanedione, 2,4-pentanedione, 1,1,1,5,5,5-hexafluoro, hexafluoro-2,4-pentanedione, hfac, 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-pentadione, 1,3-bis trifluoromethyl propane-1,3-dione, 1,1,1-trifluoro-3-trifluoroacetyl acetone, 2,4-dioxo-1,1,1,5,5,5-hexafluoropentane
1,1,1,5,5,5-hexafluoropentane-2,4-dione
C5H2F6O2
QAMFBRUWYYMMGJ-UHFFFAOYSA-N
73706
C(C(=O)C(F)(F)F)C(=O)C(F)(F)F
Spécification
1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetylacetone
Incolore à jaune
70.0°C to 71.0°C
Authentique
C5H2F6O2
1.3320 to 1.3340
1.47
Solubility in water: immiscible
C(C(=O)C(F)(F)F)C(=O)C(F)(F)F
208.06
208.06
Liquide
1522-22-1
1.4700g/mL
32°C
99%
CF3COCH2COCF3
01,III,3123
hexafluoroacetylacetone, 1,1,1,5,5,5-hexafluoroacetylacetone, 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-pentanedione, 2,4-pentanedione, 1,1,1,5,5,5-hexafluoro, hexafluoro-2,4-pentanedione, hfac, 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-pentadione, 1,3-bis trifluoromethyl propane-1,3-dione, 1,1,1-trifluoro-3-trifluoroacetyl acetone, 2,4-dioxo-1,1,1,5,5,5-hexafluoropentane
QAMFBRUWYYMMGJ-UHFFFAOYSA-N
1,1,1,5,5,5-hexafluoropentane-2,4-dione
73706
99%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Toxique en cas d’ingestion.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION :Rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau / se doucher
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 216-191-
Identifiant produit
  • 1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetylacetone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.