Learn More
1,1,1,3,3-pentafluorobutane, 99,5+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 g
Description
Used as foam blowing agent in the production of closed cell rigid insulating foams. It is also used as degreasing solvent in semi-closed and closed degreasing systems. It finds also its use as heat exchange fluid in closed heat transfer systems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme agent de soufflage de mousse dans la production de mousses isolantes rigides à cellules fermées. Il est également utilisé comme solvant de dégraissage dans les systèmes de dégraissage semi-fermés et fermés. Il trouve également son utilisation comme liquide d’échange de chaleur dans les systèmes de transfert de chaleur fermés.
Solubilité
Soluble dans l’eau (1,7 g/l à 21,2C). Miscible avec la plupart des solvants organiques.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
Utilisé comme agent de soufflage de mousse dans la production de mousses isolantes rigides à cellules fermées. Il est également utilisé comme solvant de dégraissage dans les systèmes de dégraissage semi-fermés et fermés. Il trouve également son utilisation comme liquide d’échange de chaleur dans les systèmes de transfert de chaleur fermés.
Solubilité
Soluble dans l’eau (1,7 g/l à 21,2C). Miscible avec la plupart des solvants organiques.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1,1,1,3,3-Pentafluorobutane |
Densité | 1.27 |
Point d’ébullition | 40°C |
Point d’éclair | −20°C (−4°F) |
Formule linéaire | CH3CF2CH2CF3 |
Quantité | 50 g |
Numéro UN | UN1993 |
Synonyme | hfc-365mfc, butane, 1,1,1,3,3-pentafluoro, butane,1,1,1,3,3-pentafluoro, solkane 365 mfc, 2,2,4,4,4-pentafluorobutane, 1h,1h,1h,3h,3h-perfluorobutane |
Informations sur la solubilité | Soluble in water (1.7g/L at 21.2C). Miscible with most organic solvents. |
Poids de la formule | 148.08 |