Learn More
Thermo Scientific™ Disque O129 Oxoid™ Vibrios
Différenciez Vibrios des autres bacilles à gram-négatif à l’aide de ces disques de diagnostic.
43.70€
Code produit | Marque | Concentration | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Concentration | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10076142
|
Thermo Scientific™
DD0015T |
150 μg |
43.70€
50 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Différenciez les vibrios des autres bacilles Gram-négatif à l’aide des disques 0129 Thermo Scientific™ Oxoid™. Le test exploite la sensibilité des vibrios à l’agent statique vibrio 0129 (phosphate de 2,4-diamino-6,7-di-iso-propylptéridine)1. Les disques 0129 sont d’une grande valeur pour différencier les vibrios des autres bacilles Gram-négatif et en particulier des aéromonades, qui sont résistantes de façon caractéristique au 0129. Le degré de sensibilité des vibrios au 0129 peut également être utilisé comme caractéristique diagnostique dans la différenciation des espèces de Vibrio.
Vibrio est un genre de bactéries Gram-négatif en forme de virgule qui sont responsables du nombre d’infections d’origine alimentaire souvent associées aux fruits de mer insuffisamment cuits. Utilisez les disques 0129 comme méthode rapide et simple pour différencier les vibrios des autres tiges Gram-négatif.
- Résultats rapides
- Simple et prêt à l’emploi en format cartouche
- Peut être utilisé pour la différenciation de Vibrio
Le degré de sensibilité des vibrios à 0129 peut également être utilisé comme caractéristique diagnostique dans la différenciation des espèces de Vibrio.
- parahaemolyticys – (10 μg) Résistant – (150 μg) Sensible
- alginolyticus – (10 μg) Résistant – (150 μg) Sensible
- fluvialis – (10 μg) Résistant – (150 μg) Sensible
- furnissii – (10 μg) Résistant – (150 μg) Sensible
Aeromonas – (10 μg) Résistant – (150 μg) Résistant
- cholerae 0139 – (10μg) Résistant – (150μg) Résistant
- cholerae 01 – (10μg) Résistant – (150μg) Résistant
- cholerae – (10 μg) Résistant – (150 μg) Sensible
- sous-espèce de choléra - (10 μg) Sensible - (150 μg) Sensible
- vulnificus – (10 μg) Sensible – (150 μg) Sensible
Les tests 0129 négatifs doivent être interprétés avec précaution. Des souches de Vibrio cholerae résistantes à 0129 et à triméthoprime ont été rapportées2. Les plasmides et les transposons semblent responsables3.
Les milieux de test de sensibilité spécialisés qui contiennent de faibles niveaux de chlorure de sodium ne doivent pas être utilisés car ils peuvent donner une faible croissance de vibrios halophiles, ce qui peut également entraîner de faux résultats positifs avec les entérobactéries4. La gélose nutritive CM0003 peut être recommandée pour de tels tests.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Disque Vibrios O129 |