Learn More
Thermo Scientific™ Solution saline à 0,85 %
Effectuez la dilution des échantillons lors de procédures qualitatives dans des applications microbiennes grâce à cette solution saline isotonique.
Marque: Thermo Scientific™ EB0334B
Description
Effectuez la dilution des échantillons de manière qualitative dans des applications microbiennes grâce à la solution isotonique saline à 0,85 % Thermo Scientific™ Oxoid™.Le chlorure de sodium à une concentration de 0,9 % maintient l’équilibre osmotique du milieu, conservant ainsi la morphologie et l’intégrité cellulaire.La solution n’interfère avec aucune réaction biochimique et / ou test de sensibilité aux antibiotiques. Il est recommandé par le Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) pour la préparation de suspensions bactériennes utilisées pour les tests de sensibilité1,2.
Utilisez de la solution de saline à 0,85 % pour effectuer des dilutions de différents échantillons.- Fournit une protection osmotique pour les cellules microbiennes pendant les procédures qualitatives.
- Recommandé par divers auteurs et fabricants pour préparer des suspensions de tests d’organismes afin de maintenir l’intégrité et la viabilité des cellules bactériennes.3
- Prêt à l’emploi.
Spécification
Incolore, transparent | |
Solution saline à 0,85 % | |
UK | |
3,0 g à 3,3 g | |
200/paquet |
2 à 25°C | |
Flacon Bijou | |
Solution | |
Deux cents flacons Bijou avec bouchons à vis dans une boîte. |