Learn More
Sartorius™ Membrane en nitrate de cellulose à porosité de 0,8 μm
Marque: Sartorius™ 13004--47----ACN
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Membrane quadrillée en nitrate de cellulose• Analyse microbiologique facilitée par les fonds de différentes couleurs
• Quadrillage à points rapprochés, croissance optimale des micro-organismes sans inhibition
• Média parfaitement adapté au comptage des colonies car il permet une répartition homogène du liquide
• Membrane en nitrate de cellulose
• Emballage individuel stérile ou autoclavable, avec impression de la référence et du numéro de lot. Pour l'analyse microbiologique, par méthode MF de filtration sur membrane, ou le comptage particulaire
• Membrane noire quadrillée blanche
• Comptage des colonies claires (levures et moisissures), et analyse particulaire
• Membrane
Spécification
Autoclavable | |
Grille noire/blanche | |
Filtre à membrane en nitrate de cellulose | |
0,8 μm | |
Tests microbiologiques de boissons, levures et moisissures. Pour tester les levures et moisissures en suspension dans l’air, dans des conditions d’humidité élevée | |
100/boîte | |
47 mm |
1.7bar | |
Filtre à membrane en nitrate de cellulose | |
Nitrate de cellulose | |
200°ml/min | |
5,2 L/min. | |
0,14 mm |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- X100 FILTERS,MEMBRANE DISC STERILE GREY WITH D=47mm, grau/weiß,
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: nitrocellulose