Learn More
Sharpsafe™ 0.6 L Sharps Container
VernaCare 5th generation Sharpsafe™ containers are made using our low carbon footprint recycled material providing a safe and sustainable solution to your sharps waste management needs.
Marque: Sharpsafe™ 51502420
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le premier conteneur durable pour objets tranchants à usage unique au monde sur le marché.
- Le récipient de 0,6 L a été conçu pour être utilisé dans le cadre communautaire et s’adapte parfaitement dans un sac ou une poche. Le récipient de 0,6 litre est spécifiquement formé pour contenir la quantité maximale de déchets tranchants dans la quantité minimale d’espace.
- Le couvercle rabattable associe sécurité et facilité d’utilisation tandis que la fonction de verrouillage final garantit une sécurité totale pendant le transport pour l’élimination finale. Nos récipients Sharpsafe™ de 0,6 L sont spécialement conçus pour permettre l’élimination en toute sécurité des objets tranchants cliniques et pour réduire le risque de blessures associées. La conception de nos produits présente des caractéristiques spécifiques pour assurer la sécurité de nos utilisateurs. Le dispositif de fermeture temporaire et définitive permet de s’assurer que le récipient est en cours d’utilisation et qu’aucun autre déchet ne peut être ajouté une fois que la fermeture définitive est activée, afin d’éviter tout risque de déversement ou de débordement.
- Les récipients sont conçus avec un corps solide et rigide et sont fabriqués à partir de matériaux recyclés robustes et de haute qualité qui empêchent la pénétration d’objets tranchants à travers la paroi du récipient.
- Caractéristiques et avantages
- Fabriqués à partir de matériaux recyclés à faible empreinte carbone
- Couvercle semi-translucide - contenu visible lorsqu’il est plein.
- Couvercle rabattable pour une fermeture temporaire et finale
- Choix d’ouvertures : Ouverture en “pétale” sans retour, ouverture pour retirer la lame de scalpel, ouverture pour retirer l’aiguille du stylo à insuline, ouverture dégagée pour les seringues de grande taille et les porte-tubes de prélèvement sanguin
- L’étiquette incrustée constitue un historique d’expertise permanent qui ne peut pas être retiré.
- Résistance aux fuites optimale
- Conforme aux normes énumérées ci-dessous
- ISO23907-1:2019
- UN3291
Spécification
0,6 L | |
Ouverture transparente | |
Gris | |
100/Carton | |
Conteneur pour déchets tranchants |
Réglementation du Royaume-Uni, ISO23907-1:2019, UN3291 | |
Violet | |
450 x 530 x 455 mm | |
Élimination sûre des déchets tranchants cliniques |