Learn More
Sharpsafe™ Récipient pour déchets tranchants 0,6 L
Click to view available options
Type de bouchon:
Ouverture en pétale
Ouverture transparente
Couleur de bouchon:
Jaune
Noir
Orange
Violet
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
Description
- Le premier conteneur durable pour objets tranchants à usage unique au monde sur le marché.
- Le récipient de 0,6 L a été conçu pour être utilisé dans le cadre communautaire et s’adapte parfaitement dans un sac ou une poche. Le récipient de 0,6 litre est spécifiquement formé pour contenir la quantité maximale de déchets tranchants dans la quantité minimale d’espace.
- Le couvercle rabattable associe sécurité et facilité d’utilisation tandis que la fonction de verrouillage final garantit une sécurité totale pendant le transport pour l’élimination finale. Nos récipients Sharpsafe™ de 0,6 L sont spécialement conçus pour permettre l’élimination en toute sécurité des objets tranchants cliniques et pour réduire le risque de blessures associées. La conception de nos produits présente des caractéristiques spécifiques pour assurer la sécurité de nos utilisateurs. Le dispositif de fermeture temporaire et définitive permet de s’assurer que le récipient est en cours d’utilisation et qu’aucun autre déchet ne peut être ajouté une fois que la fermeture définitive est activée, afin d’éviter tout risque de déversement ou de débordement.
- Les récipients sont conçus avec un corps solide et rigide et sont fabriqués à partir de matériaux recyclés robustes et de haute qualité qui empêchent la pénétration d’objets tranchants à travers la paroi du récipient.
- Caractéristiques et avantages
- Fabriqués à partir de matériaux recyclés à faible empreinte carbone
- Couvercle semi-translucide - contenu visible lorsqu’il est plein.
- Couvercle rabattable pour une fermeture temporaire et finale
- Choix d’ouvertures : Ouverture en “pétale” sans retour, ouverture pour retirer la lame de scalpel, ouverture pour retirer l’aiguille du stylo à insuline, ouverture dégagée pour les seringues de grande taille et les porte-tubes de prélèvement sanguin
- L’étiquette incrustée constitue un historique d’expertise permanent qui ne peut pas être retiré.
- Résistance aux fuites optimale
- Conforme aux normes énumérées ci-dessous
- ISO23907-1:2019
- UN3291
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 0,6 L |
| Certifications/Conformité | Réglementation du Royaume-Uni, ISO23907-1:2019, UN3291 |
| Type de bouchon | Ouverture transparente |
| Couleur de bouchon | Orange |
| Couleur | Gris |
| Dimensions (L x l x H) | 450 x 530 x 455 mm |
| Quantité | 1 de chaque |
| À utiliser avec (application) | Élimination sûre des déchets tranchants cliniques |
| Type de produit | Conteneur pour déchets tranchants |