Learn More
Thermo Scientific™ Microtubes à bouchon à vis ambrés
GREENER_CHOICE
Pure Protection : Préparez, transférez et stockez les échantillons en toute sécurité grâce aux microtubes à bouchon à vis Thermo Scientific. Choix entre plusieurs volumes, plusieurs options d’emballage et plusieurs allégations de propreté.
Marque:  Thermo Scientific™ 3461ANK
1013.99 EUR valable jusqu'au 2024-11-30
Utilisez le code promo "21681" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16245540
  • 1175.00€ / 5000 pièces
Expédition estimée: 13-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
La robustesse et le choix des matériaux des micro-tubes à bouchon à vis Thermo Scientific™ sont bien adaptées au travail avec des produits biologiques et offrent de nombreuses fonctionnalités, notamment des tubes à filetage externe ultra-transparents et des tubes ambrés de protection UV. Les modèles sont disponibles avec ou sans fond à jupe autoportant, des tubes moletés et non moletés pour une utilisation d’une seule main, en 0,5 ml, 1,5 ml et 2,0 ml, et l’option de bouchons multicolores, avec ou sans sangles captives. Les bouchons à vis pour micro-tubes offrent une conception durable intégrant un joint torique qui évite les fuites dans des conditions exigeantes.
  • La version non stérile est exempte de RNase / DNase, d’ADN, de pyrogènes & d’endotoxines
  • La version stérilisée par faisceau d’électrons est exempte de RNase / DNase, d’ADN, de pyrogènes, d’endotoxines, d’ATP et d’inhibiteurs de PCR
  • L’emballage est adapté aux exigences générales. Les tubes sont conditionnés avec et sans bouchons, les bouchons sont fixés ou non, placés dans un sac unique et le conditionnement double pour les environnements de salles blanches est disponible sur demande.
  • Résine de PP 100 % vierge spécialement sélectionnée pour des applications biologiques et à haute clarté
  • La conception, l’épaisseur et la sélection des matériaux du joint torique ont été optimisées pour offrir des caractéristiques de protection pour des capacités d’étanchéité, d’interaction biologique et de température maximales. Le joint torique de couleur noire est fabriqué en EPDM
  • Compatible avec le système automatisé. Que l’automate soit utilisé pour le remplissage, le bouchage ou l’étiquetage, le produit est conçu pour résister à des pressions de couple élevées associées à l’automatisation. La conception du produit permet de résoudre des problèmes automatisés courants tels que : fissures, bouchon du distributeur, bouchons serrés au-dessus/au-dessous du couple et filetage transversal
  • Plage de volume de 0,5, 1,5 et 2,0 ml
  • Choix de la couleur des tubes entre une couleur naturelle ultra-haute clarté ou l’option ambrée qui offre une protection ultra-violette (UV) de 1,22 % de transmittance entre 220 et 500 nm
  • Bouchon standard ou attaché, tous disponibles en diverses couleurs. Consultez la page produit des bouchons pour plus d’informations
  • Les tubes moletés offrent la possibilité de verrouiller le tube dans des portoirs spéciaux pour une utilisation d’une seule main
  • Les tubes non moletés sont parfaits pour l’automatisation et le marquage ; ils sont unis et exempts de toute interférence de marquage
  • Les tubes à jupe ou autoportants peuvent tenir debout de façon autonome, sans nécessiter de portoir
  • Les tubes coniques nécessitent un portoir pour les maintenir en position verticale
  • Les caractéristiques de sélection des résines sont une faible liaison protéique et d’acide nucléique ainsi qu’une faible inhibition enzymatique
  • Plage de FCR de 18 000 à 25 000 x g
  • Plage de températures de -80°C à +95°C. Stockage à court terme à -80°C, -20°C, sur glace sèche et glace humide. Stockage à court terme dans du LN2 en phase vapeur. Convient à une congélation flash par immersion rapide dans du LN2
  • Compatible au bain-marie jusqu’à +95°C
Remarque : Pour les bouchons à vis, voir la réf. 3471AS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
25000xG
Non autoclavable
Ambré
500 / sachet, 10 sachets / boîte, 5000 / boîte Conditionnement en sachet simple. Sachet avec fermeture à glissière.
Faisceau d’électrons stériles, SAL 10-6 Exempt de : RNase/Dnase, ADN humain et de souris, pyrogènes, endotoxines, bioburden, ATP et inhibiteur de PCR
Faibles liaison protéique et liaison des acides nucléiques et faible inhibition enzymatique
Stérile
Stériles et prêts pour la PCR
Tube de 1,5 ml à bouchon à vis, sans Knurl, sans jupe, ambré, stérilisé par irradiation électronique, avec bouchon fixé
1,5 ml
100 % en polypropylène vierge (tube et bouchon), monomère de caoutchouc éthylène-propylène-diène (joint torique)
Stockage frigorifique : -80° à +95°C. Azote liquide : Phase vapeur et congélation instantanée à court terme acceptables, non recommandées pour le stockage par immersion dans du LN2
protection UV d’environ 1,22 % de transmittance entre 220 et 500 nm
Couple manuel : Standard : 0,125 lb/po à 2,5 lb/po ; unités métriques : 1,412 Ncm à 28,24 Ncm. Norme relative au couple automatisée et robotique : 1,312 lb/po à 2,5 lb/po ; unités métriques : 14,83 Ncm à 28,24 Ncm
Oui
Promotions
† La garantie limitée standard de Thermo Fisher Scientific s’applique. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur thermoscientific.com ou contactez votre représentant commercial.
Les bouchons et microtubes à bouchon à vis ne sont pas recommandés pour l’autoclave. Versions stériles disponibles.
Ne sont pas conçus pour être immergés ni stockés en phase liquide LN2.