Learn More
Thermo Scientific™ Microtubes à bouchon à vis ambrés
GREENER_CHOICE
Code produit. 16225540 Tous les produits MBP Molecular BioProducts Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5 ml
1,5 ml
2 mL
Forme du fond:
Autonome
Conique
Sans jupe
À jupe
Type de bouchon:
Bouchon de vis avec joint torique (non fixé)
Bouchon fixé
Bouchon à vis et joint torique, fixé
Bouchon à vis et joint torique, non fixé
Non inclus
Conditionnement:
500 / sachet, 10 sachets / boîte, 5000 / boîte Conditionnement en sachet simple. Sachet avec fermeture à glissière.
50 Tubes/sachet, 10 sachets/unité, 10 unités/boîte ; 500 bouchons/sachet/unité
50 tubes et bouchons fixés/sachet
50 tubes et bouchons fixés / sachet, 10 sachets / unité, 10 unités/boîte
Conditionnement:
500 pièces
5000 pièces
Code produit. 16225540
Marque: Thermo Scientific™ 3460ANK
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pure Protection : Préparez, transférez et stockez les échantillons en toute sécurité grâce aux microtubes à bouchon à vis Thermo Scientific. Choix entre plusieurs volumes, plusieurs options d’emballage et plusieurs allégations de propreté.
La robustesse et le choix des matériaux des micro-tubes à bouchon à vis Thermo Scientific™ sont bien adaptées au travail avec des produits biologiques et offrent de nombreuses fonctionnalités, notamment des tubes à filetage externe ultra-transparents et des tubes ambrés de protection UV. Les modèles sont disponibles avec ou sans fond à jupe autoportant, des tubes moletés et non moletés pour une utilisation d’une seule main, en 0,5 ml, 1,5 ml et 2,0 ml, et l’option de bouchons multicolores, avec ou sans sangles captives. Les bouchons à vis pour micro-tubes offrent une conception durable intégrant un joint torique qui évite les fuites dans des conditions exigeantes.
  • La version non stérile est exempte de RNase / DNase, d’ADN, de pyrogènes & d’endotoxines
  • La version stérilisée par faisceau d’électrons est exempte de RNase / DNase, d’ADN, de pyrogènes, d’endotoxines, d’ATP et d’inhibiteurs de PCR
  • L’emballage est adapté aux exigences générales. Les tubes sont conditionnés avec et sans bouchons, les bouchons sont fixés ou non, placés dans un sac unique et le conditionnement double pour les environnements de salles blanches est disponible sur demande.
  • Résine de PP 100 % vierge spécialement sélectionnée pour des applications biologiques et à haute clarté
  • La conception, l’épaisseur et la sélection des matériaux du joint torique ont été optimisées pour offrir des caractéristiques de protection pour des capacités d’étanchéité, d’interaction biologique et de température maximales. Le joint torique de couleur noire est fabriqué en EPDM
  • Compatible avec le système automatisé. Que l’automate soit utilisé pour le remplissage, le bouchage ou l’étiquetage, le produit est conçu pour résister à des pressions de couple élevées associées à l’automatisation. La conception du produit permet de résoudre des problèmes automatisés courants tels que : fissures, bouchon du distributeur, bouchons serrés au-dessus/au-dessous du couple et filetage transversal
  • Plage de volume de 0,5, 1,5 et 2,0 ml
  • Choix de la couleur des tubes entre une couleur naturelle ultra-haute clarté ou l’option ambrée qui offre une protection ultra-violette (UV) de 1,22 % de transmittance entre 220 et 500 nm
  • Bouchon standard ou attaché, tous disponibles en diverses couleurs. Consultez la page produit des bouchons pour plus d’informations
  • Les tubes moletés offrent la possibilité de verrouiller le tube dans des portoirs spéciaux pour une utilisation d’une seule main
  • Les tubes non moletés sont parfaits pour l’automatisation et le marquage ; ils sont unis et exempts de toute interférence de marquage
  • Les tubes à jupe ou autoportants peuvent tenir debout de façon autonome, sans nécessiter de portoir
  • Les tubes coniques nécessitent un portoir pour les maintenir en position verticale
  • Les caractéristiques de sélection des résines sont une faible liaison protéique et d’acide nucléique ainsi qu’une faible inhibition enzymatique
  • Plage de FCR de 18 000 à 25 000 x g
  • Plage de températures de -80°C à +95°C. Stockage à court terme à -80°C, -20°C, sur glace sèche et glace humide. Stockage à court terme dans du LN2 en phase vapeur. Convient à une congélation flash par immersion rapide dans du LN2
  • Compatible au bain-marie jusqu’à +95°C
Remarque : Pour les bouchons à vis, voir la réf. 3471AS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (métrique) 0,5 ml
Couleur Ambré
Matériau 100 % en polypropylène vierge (tube et bouchon), monomère de caoutchouc éthylène-propylène-diène (joint torique)
Comprend NonKnurl
Conditionnement 500 / sachet, 10 sachets / boîte, 5000 / boîte Conditionnement en sachet simple. Sachet avec fermeture à glissière.
Plage de températures (métrique) Stockage frigorifique : -80° à +95°C. Azote liquide : Phase vapeur et congélation instantanée à court terme acceptables, non recommandées pour le stockage par immersion dans du LN2
Déclaration de pureté Non stériles, exempts de : RNase / DNase, ADN humain et de souris, pyrogènes et endotoxines, ATP, inhibiteur de PCR
Résistance aux UV protection UV d’environ 1,22 % de transmittance entre 220 et 500 nm
Propriété de liaison Faibles liaison protéique et liaison des acides nucléiques et faible inhibition enzymatique
Couple max. Couple manuel : Standard : 0,125 lb/po à 2,5 lb/po ; unités métriques : 1,412 Ncm à 28,24 Ncm. Norme relative au couple automatisée et robotique : 1,312 lb/po à 2,5 lb/po ; unités métriques : 14,83 Ncm à 28,24 Ncm
Stérilité Non stérile
Graduated Oui
Type de bouchon Bouchon de vis avec joint torique (non fixé)
Fit for Purpose Prêts pour la PCR
Forme du fond Sans jupe
FCR max. 25000xG
Type de produit Screw-cap Microtube
Visa mer Visa mindre
† La garantie limitée standard de Thermo Fisher Scientific s’applique. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur thermoscientific.com ou contactez votre représentant commercial.
Les bouchons et microtubes à bouchon à vis ne sont pas recommandés pour l’autoclave. Versions stériles disponibles.
Ne sont pas conçus pour être immergés ni stockés en phase liquide LN2.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.