Learn More
Thermo Scientific™ Microtubes à bouchon à vis ambrés
GREENER_CHOICE
Code produit. 10245742 Tous les produits MBP Molecular BioProducts Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5 ml
1,5 ml
2 mL
Forme du fond:
Autonome
Conique
Sans jupe
À jupe
Type de bouchon:
Bouchon de vis avec joint torique (non fixé)
Bouchon fixé
Bouchon à vis et joint torique, fixé
Bouchon à vis et joint torique, non fixé
Non inclus
Conditionnement:
500 / sachet, 10 sachets / boîte, 5000 / boîte Conditionnement en sachet simple. Sachet avec fermeture à glissière.
50 Tubes/sachet, 10 sachets/unité, 10 unités/boîte ; 500 bouchons/sachet/unité
50 tubes et bouchons fixés/sachet
50 tubes et bouchons fixés / sachet, 10 sachets / unité, 10 unités/boîte
Conditionnement:
500 pièces
5000 pièces
Code produit. 10245742
Marque: Thermo Scientific™ 3463A
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pure Protection : Préparez, transférez et stockez les échantillons en toute sécurité grâce aux microtubes à bouchon à vis Thermo Scientific. Choix entre plusieurs volumes, plusieurs options d’emballage et plusieurs allégations de propreté.
La robustesse et le choix des matériaux des micro-tubes à bouchon à vis Thermo Scientific™ sont bien adaptées au travail avec des produits biologiques et offrent de nombreuses fonctionnalités, notamment des tubes à filetage externe ultra-transparents et des tubes ambrés de protection UV. Les modèles sont disponibles avec ou sans fond à jupe autoportant, des tubes moletés et non moletés pour une utilisation d’une seule main, en 0,5 ml, 1,5 ml et 2,0 ml, et l’option de bouchons multicolores, avec ou sans sangles captives. Les bouchons à vis pour micro-tubes offrent une conception durable intégrant un joint torique qui évite les fuites dans des conditions exigeantes.
Conception des microtubes à centrifuger avec bouchons à vis
  • Ces tubes sont conçus avec des fonds coniques permettant une récupération des échantillons plus complète
  • Bouchons à vis avec protection par joints toriques contre les fuites en formant une étanchéité parfaite contre le bord du tube
  • Les bouchons à vis attachés restent fixés aux tubes d’échantillons, mais peuvent tourner entièrement pour un retrait pratique et rapide ; les bouchons à vis attachés constituent la solution idéale lorsqu’il est important qu’un même bouchon reste avec un même tube
  • Ces tubes sont disponibles en coloris ambré pour protéger vos précieux échantillons photosensibles ; les tubes ambrés sont vendus avec un bouchon à vis ambré assorti
  • Les marques de graduation sur le microtube à centrifuger permettent de référencer efficacement les échantillons
  • Des sillons externes sur les microtubes à centrifuger autonomes permettent d’ouvrir et de fermer les tubes d’une seule main lorsqu’ils sont placés dans des racks à trous dentelés
  • Les microtubes à centrifuger avec bouchons à vis fonctionnent avec de nombreux systèmes automatisés
  • Le joint torique est fabriqué dans un composé dimonomère en éthylène polypropylène résistant
Excellente qualité
  • Fabriqués en polypropylène vierge, ces microtubes à centrifuger garantissent l’intégrité et la sécurité des échantillons pendant l’ébullition, la congélation et la centrifugation
  • Produit non stérile certifié apyrogène et exempt de RNase, DNase, ADN, endotoxines et inhibiteurs de PCR
Options de couleurs et de conditionnement
  • Une grande variété d’options de conditionnement sont disponibles pour vous aider à mieux contrôler les risques de contamination dans le laboratoire ; non stériles, conditionnés en sachets de 50 tubes scellés individuellement pour protéger les tubes contre la contamination croisée
  • Produit stérile fourni avec les bouchons vissés sur les tubes
  • Les tubes non stériles sont conditionnés en sachets de 50 tubes scellés individuellement pour protéger les tubes contre la contamination croisée
  • Les options de couleurs standard pour les bouchons à vis sont les suivantes : bleu, vert, orange, rouge, jaune et mélangés afin de faciliter l’identification visuelle des échantillons ; les bouchons à vis fixés de couleur “naturelle” avec joint torique peuvent être achetés séparément
Recommandés pour :
Utilisation quotidienne au laboratoire, y compris la centrifugation, et le stockage des échantillons à court terme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (métrique) 2 mL
Couleur Ambré
Matériau 100 % en polypropylène vierge (tube et bouchon), monomère de caoutchouc éthylène-propylène-diène (joint torique)
Comprend Knurl
Conditionnement 500 / sachet, 10 sachets / boîte, 5000 / boîte Conditionnement en sachet simple. Sachet avec fermeture à glissière.
Plage de températures (métrique) Stockage frigorifique : -80° à + 95°C. Azote liquide : Phase vapeur et congélation instantanée à court terme acceptables, non recommandées pour le stockage par immersion dans du LN2
Déclaration de pureté Faisceau d’électrons stériles, SAL 10-6 Exempt de : RNase/Dnase, ADN humain et de souris, pyrogènes, endotoxines, bioburden, ATP et inhibiteur de PCR
Résistance aux UV protection UV d’environ 1,22 % de transmittance entre 220 et 500 nm
Propriété de liaison Faibles liaison protéique et liaison des acides nucléiques et faible inhibition enzymatique
Couple max. Couple manuel : Standard : 0,125 lb/po à 2,5 lb/po ; unités métriques : 1,412 Ncm à 28,24 Ncm. Norme relative au couple automatisée et robotique : 1,312 lb/po à 2,5 lb/po ; unités métriques : 14,83 Ncm à 28,24 Ncm
Stérilité Stérile
Graduated Oui
Type de bouchon Bouchon fixé
Fit for Purpose Stériles et prêts pour la PCR
Forme du fond Sans jupe
FCR max. 20000xG
Type de produit Screw-cap Microtube
Afficher plus Afficher moins
† La garantie limitée standard de Thermo Fisher Scientific s’applique. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur thermoscientific.com ou contactez votre représentant commercial.
Les bouchons et microtubes à bouchon à vis ne sont pas recommandés pour l’autoclave. Versions stériles disponibles.
Ne sont pas conçus pour être immergés ni stockés en phase liquide LN2.