Learn More
Fisherbrand™ Tubes PCR à bouchon plat 0,5 ml
54.56 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24367" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Adaptés aux blocs de thermocycleur de 0.5 ml
- Volume maximal de 0.6 ml lorsqu’ils sont fermés
- Conception à paroi fine
- Produits en salle blanche
- PP vierge
Spécification
Exempts de RNase, DNase et d’ADN humain | |
0,5 ml | |
Blocs de thermocycleur de 0,5 ml ; peuvent être utilisés dans des applications de PCR et de stockage d‘échantillons | |
Plat | |
Tube PCR à paroi fine |
Bleu | |
1000/boîte | |
Polypropylène | |
Tube |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Tubes PCR à bouchon plat 0,5 ml > Bleu
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu