Learn More
Fisherbrand™ Tubes PCR à bouchon plat 0,5 ml
Code produit. 12104152 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Naturel
Rouge
Vert
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 12104152
Avec bouchon à clipser intégré
  • Adaptés aux blocs de thermocycleur de 0.5 ml
  • Volume maximal de 0.6 ml lorsqu’ils sont fermés
  • Conception à paroi fine
  • Produits en salle blanche
  • PP vierge
Spécification
Certifications/Conformité Exempts de RNase, DNase et d’ADN humain
Couleur Rouge
Volume (métrique) 0,5 ml
Quantité 1000/boîte
À utiliser avec (équipement) Blocs de thermocycleur de 0,5 ml ; peuvent être utilisés dans des applications de PCR et de stockage d‘échantillons
Matériau Polypropylène
Type de bouchon Plat
Format Tube
Type de produit Tube PCR à paroi fine