Learn More
Hamilton™ Chargement sur gel de 0,4 mm, aiguille RN à petit pavillon, 1 po, type de pointe 3, 6/boîte
Les aiguilles amovibles à petite embase (RN) peuvent être utilisées avec les seringues de type amovibles (RN) de 100 μ l et moins. La longueur standard de l’aiguille est de 2 po. / 51 mm. Les aiguilles amovibles (RN) sont vendues en boîtes de six. Disponibles avec longueurs et types de pointe personnalisés.
Marque: Hamilton™ 8651-03
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Fiche technique
Jauge | 0,4 mm |
---|---|
Type de pointe | 3 |
Longueur de l’aiguille | 1 inch (25,4 mm) |
Autoclavable | Oui |
Quantité de ventes | Six aiguilles par boîte |
Moyeu | RN petit |
Spécification
0,4 g | |
Aiguilles de chargement sur gel à position fixe |