Learn More
Thermo Scientific™ Tubes, barrettes de 8
Click to view available options
Type de bouchon:
Bombé
Non inclus
Type de produit:
Barrette de 8 tubes
Bouchon à 8 bandelettes
Tubes, 8 barrette
Quantité:
10 packs de 12 barrettes
250 barrettes
Conditionnement:
120 pièces
250 pièces
Couleur:
Bleu
Naturel
Rouge
Vert
Violet
Description
Les barrettes de tubes de 0,2 ml sont compatibles avec les blocs de thermocycleur de 0,2 ml. Elles sont conçues pour les applications PCR et qPCR.
Plusieurs options de bouchons sont disponibles, notamment un bouchon ultra-transparent idéal pour les dosages qPCR. Les bouchons assurent une obturation étanche fiable et sont faciles à appliquer et retirer. Les bouchons augmentent la capacité totale du tube à 0,25 ml.
Points clés
- Compatibles avec les blocs de thermocycleur de 0.2 ml
- Capacité maximale des tubes une fois bouchés de 0.25 ml
- Scellables à l’aide de barrettes de bouchons plats et bombés. Bouchons Ultra-Clear disponibles pour une utilisation dans les tests de qPCR
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Certified free from human DNA, RNases, and DNases |
| Couleur de bouchon | Natural |
| Quantité | 10 packs de 12 barrettes |
| Matériau | Polypropylène |
| Type de bouchon | Bombé |
| Type de produit | Bouchon à 8 bandelettes |