Learn More
Thermo Scientific™ Tubes, barrettes de 8
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Naturel
Rouge
Vert
Violet
Type de bouchon:
Bombé
Non inclus
Type de produit:
Barrette de 8 tubes
Bouchon à 8 bandelettes
Tubes, 8 barrette
Quantité:
10 packs de 12 barrettes
250 barrettes
Conditionnement:
120 pièces
250 pièces
Description
Les barrettes de tubes de 0,2 ml sont compatibles avec les blocs de thermocycleur de 0,2 ml. Elles sont conçues pour les applications PCR et qPCR.
Plusieurs options de bouchons sont disponibles, notamment un bouchon ultra-transparent idéal pour les dosages qPCR. Les bouchons assurent une obturation étanche fiable et sont faciles à appliquer et retirer. Les bouchons augmentent la capacité totale du tube à 0,25 ml.
Points clés
- Compatibles avec les blocs de thermocycleurs de 0,2 ml de 8 tubes par barrette, avec une capacité maximale de tube de 0,25 ml après leur fermeture
- Scellables à l’aide de barrettes de bouchons plats et bombés
- Options de bouchons ultra-transparents disponibles pour les dosages qPCR
- PCR
- qPCR
- PCR en temps réel
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Certifié exempt d’ADN/RNase |
| Couleur | Naturel |
| Volume (métrique) de travail | 0,2 mL |
| Volume (métrique) | 0,25 mL |
| Quantité | 10 packs de 12 barrettes |
| À utiliser avec (équipement) | Thermocycleurs |
| Matériau | Polypropylène |
| Vitesse de réaction | Étalon |
| Type de bouchon | Non inclus |
| Format | 120 tubes à barrettes |
| Afficher plus |