Learn More
Thermo Scientific™ Tubes, barrettes de 8
Code produit. 10100553
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Naturel
Rouge
Vert
Violet
Type de bouchon:
Bombé
Non inclus
Type de produit:
Barrette de 8 tubes
Bouchon à 8 bandelettes
Tubes, 8 barrette
Quantité:
10 packs de 12 barrettes
250 barrettes
Conditionnement:
120 pièces
250 pièces
Code produit. 10100553
Marque: Thermo Scientific™ AB0266/P
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Optimisez la PCR et la qPCR avec ces barrettes de tubes de 0,2 ml, disponibles en 8 tubes par barrette en plusieurs couleurs ou 12 tubes par barrette.
Les barrettes de tubes de 0,2 ml sont compatibles avec les blocs de thermocycleur de 0,2 ml. Elles sont conçues pour les applications PCR et qPCR.
Plusieurs options de bouchons sont disponibles, notamment un bouchon ultra-transparent idéal pour les dosages qPCR. Les bouchons assurent une obturation étanche fiable et sont faciles à appliquer et retirer. Les bouchons augmentent la capacité totale du tube à 0,25 ml.
Highlights
  • Compatible with 0.2 mL thermal cycler blocks
  • 0.25 mL maximum tube capacity when capped
  • Sealable using flat and domed cap strips. Ultra-Clear cap options available for use in qPCR assays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Certified free from human DNA, RNases, and DNases
Couleur Violet
Volume (métrique) 0.2 mL
Quantité 250 barrettes
Forme V-Bottom
Matériau Polypropylène
Type de bouchon Bombé
Type de produit Barrette de 8 tubes