Learn More
Axygen™ Barrettes de tubes PCR en polypropylène de 0,2 ml
Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
Bombé
Plat
Conditionnement:
1260 pièces
Description
Les tubes PCR de 0,2 ml à parois fines en bandelette de 8 Axygen™, disponibles dans un assortiment de couleurs, sont adaptés à une grande variété de thermocycleurs. L’épaisseur de paroi ultra-fine et homogène permet un transfert thermique précis, et même le bouchon d’insertion garantit un ajustement serré pour empêcher l’évaporation.
- Sans DNAse / RNAse
- Apyrogènes
- non stérile
- Fabriqués en polypropylène vierge pur à 99,9 %
- Bouchons inclus
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Volume (métrique) | 0,2 ml |
| Quantité | 1 250 barrettes (8 tubes/barrette) |
| Stérilité | Non stérile |
| Type de bouchon | Plat |