Learn More
Sartorius™ Membrane en PTFE à alésage de 0,2 μm
Marque: Sartorius™ 11807--50------N
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Autoclavable | |
blanc | |
Filtre à membrane en PTFE | |
0,2 μm | |
Filtration stérile de l’air et d’autres gaz, acides, bases et solvants. | |
100/boîte | |
50 mm |
1 bar | |
Filtre à membrane en PTFE | |
PTFE | |
11°ml/min | |
Hydrophobe | |
0,65 mm |