Learn More
0,01 M d’acide phosphorique et 0,01 M d’éluant tamponné au phosphate monosodique, pH 2,5, conformément à la pharmacopée américaine (USP), Reagecon
Stabilité garantie tout au long de la durée de conservation, même après ouverture du flacon, traçable au NIST
Marque: Reagecon USP811
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Spécification
0,01 M | |
1 L | |
Éluant phase mobile |
Éluant tamponné pH 2,5 | |
Liquide |