Pipettes sérologiques
Sélection rapide
Économisez maintenant - Offres exclusives sur le Web
Profitez de nos prix exclusifs sur le web et passez votre commande dès aujourd'hui.
Les Indispensables
CONVIENT POUR LES TRAVAUX DE CULTURE DE TISSUS
POUR LA MANIPULATION DES LIQUIDES
Complétez votre commande
Complétez vos pipettes sérologiques avec les accessoires nécessaires.
Bonnes affaires
Thermo Scientific S1 Pipet Fillers
Remplisseurs de pipettes ergonomiques à utiliser avec des pipettes sérologiques graduées et volumétriques en verre ou en plastique.
Commander maintenantBonnes affaires
Boîtes de culture cellulaire
Parcourez une large gamme de plats de culture cellulaire.
En savoir plusBonnes affaires
Supports à pipettes Cargo Fisherbrand
Rangez et organisez vos pipettes sérologiques de 1mL à 50mL.
Commander maintenant
Regardez cette vidéo
Pipettes sérologiques Corning Falcon 100mL emballées individuellement
Dotée de la plus grande capacité de rétention actuellement disponible sur le marché (125mL), la pipette sérologique Corning™ Falcon™ 100mL a une capacité graduée allant jusqu'à 110mL. Elle s'adapte facilement à la plupart des flacons de milieux et des récipients de culture tissulaire et est parfaite pour une utilisation dans les environnements de recherche bactériologiques et stériles.
Commander maintenantGuides pour vous aider à faire votre choix
Pipettes sérologiques WHEATON
Gamme de pipettes haut de gamme, fabriquées en salle blanche, conçues pour vos analyses de cultures cellulaires. Découvrez les principaux avantages et trouvez les informations relatives à la commande de produits pour effectuer votre achat dès aujourd'hui.
Pipettes sérologiques Thermo Scientific Nunc
Les points forts de la nouvelle gamme de pipettes sérologiques Nunc. Trouvez votre taille et vos options d'emballage, ainsi que les informations de commande pour effectuer votre premier achat aujourd'hui.
Pipettes sérologiques Nunc
Un guide d'achat pour les pipettes sérologiques Stripette stériles, emballées individuellement et exemptes de RNase/DNase. Des options de conditionnement en triple emballage sont disponibles et sont idéales pour les installations de production de vaccins et de médicaments à base de cellules.
Tubes et pipettes Falcon
Un guide complet des tubes, pipettes et contrôleurs de pipettes Falcon™ avec les principales caractéristiques et accessoires.
Commandez vos marques préférées
Questions fréquemment posées
A quoi servent les pipettes sérologiques ?
Les pipettes sérologiques sont utilisées pour transférer des liquides, mélanger des solutions chimiques ou des suspensions cellulaires, et poser des réactifs composés de différentes densités. Cette opération s'effectue à l'aide d'un contrôleur de pipette, d'un remplisseur ou d'une poire. Les capacités volumétriques vont de <1mL à 100mL selon la marque et le modèle. Les pipettes sérologiques sont fabriquées en plastique ou en verre et sont généralement disponibles en version stérile.
Que signifie la graduation ?
Pour pouvoir mesurer le volume de liquide aspiré et distribué, les pipettes sérologiques sont marquées, ou "graduées", avec le volume numérique sur le côté du tube. Certaines pipettes sérologiques comportent des graduations ascendantes et descendantes.
Que signifient les abréviations TD et TC ?
TD signifie "To Deliver" (délivrer) et TC "To Contain" (contenir). Dans les pipettes calibrées TD, une quantité définie de liquide est délivrée, tout liquide résiduel restant sur les parois intérieures du tube étant pris en compte par le calibrage précédent. Dans les pipettes calibrées TC, la pipette contient un volume spécifié mais distribue moins de liquide en raison de ce liquide résiduel. Il est donc important de souffler tout le liquide hors de la pipette afin d'obtenir le volume souhaité. Les pipettes graduées ou les pipettes à bulbe sont courantes parmi les modèles TD, tandis que les pipettes capillaires sont courantes parmi les modèles TC.