Questions fréquemment posées sur les pointes de pipettes universelles
Quels types de pointes de pipette universelles sont proposés et quelle est la principale différence entre eux ?
Les pointes de pipette universelles peuvent être standard, filtrées, stériles, à faible rétention, à longueur étendue, à large passage ou à chargement de gel. Les pointes standard conviennent à la plupart des applications, tandis que les pointes filtrées sont recommandées lorsqu'il est essentiel d'éviter la contamination croisée des échantillons. Les embouts à faible liaison ou à faible rétention conviennent pour travailler avec des liquides visqueux et collants. Les pointes à longueur allongée conviennent lorsque vous souhaitez prélever des échantillons et éviter d'insérer le manche de la pipette dans des tubes ou des bouteilles. Les pointes de pipette à large alésage ou à large orifice sont parfaites pour manipuler des cellules en culture ou des échantillons d'ADN. Ces pointes ont une ouverture plus large pour aspirer et distribuer plus facilement les solutions visqueuses, particulaires ou difficiles. Ces pointes sont uniquement fournies en racks et sont disponibles en packs non stériles et stériles.
Comment dois-je choisir les bons embouts universels ?
S'il est essentiel de protéger les échantillons de toute contamination croisée, choisissez des pointes de pipette filtrées. Si vous travaillez avec des liquides aqueux, les pointes standard/universelles sont suffisantes. Si vous travaillez avec des liquides visqueux, avec des mélanges maîtres PCR, des solutions enzymatiques et des tampons, ou si vous voulez simplement préserver des réactifs coûteux ou des échantillons précieux, choisissez des embouts à faible rétention.
Puis-je utiliser les pointes universelles avec toutes les marques et modèles de pipettes, ou avec des pipettes nécessitant des pointes spécifiques ? Dois-je utiliser uniquement des pointes de la même marque que la pipette ?
Les pointes universelles ne peuvent être utilisées qu'avec les pipettes ne nécessitant pas de pointes spécifiques. Si votre pipette nécessite des pointes spécifiques, seules celles-ci peuvent être utilisées. Il n'est pas nécessaire d'utiliser les pointes de la même marque que votre pipette. Bien que certains fabricants de pipettes déclarent que leurs spécifications ne peuvent être garanties que par l'utilisation de leurs propres pointes, les résultats obtenus avec des pointes universelles d'autres marques sont normalement similaires.
Puis-je stériliser moi-même les pointes universelles des pipettes et, si oui, comment dois-je procéder ?
Oui, il est possible de stériliser les pointes de pipette non filtrées qui ne sont pas déjà stériles. De nombreux fabricants proposent à la fois des pointes stériles prêtes à l'emploi et des versions non stériles de la même pointe si vous préférez les stériliser manuellement. La méthode la plus courante de stérilisation des pointes est l'autoclavage, car c'est la plus simple et la plus rapide. Pour la plupart des pipettes en plastique, l'autoclavage nécessite un chauffage à 121°C pendant 20 minutes. Certains embouts de pipettes universelles peuvent être autoclavés, ce qui est indiqué dans les spécifications. Cependant, cette méthode est normalement destinée à la stérilisation avant l'utilisation d'embouts non stériles. Les pointes de pipettes sont normalement à usage unique, conformément à leurs spécifications.
Est-il possible d'autoclaver les embouts de pipette non filtrés en laboratoire dans tous les cas ?
Pour la plupart des plateformes automatisées de manipulation de liquides, il n'est pas toujours possible d'autoclaver, car cela peut modifier les performances de manipulation des liquides et introduire des variations dans les résultats expérimentaux. Par conséquent, la plupart des utilisateurs, en particulier dans les laboratoires à haut débit, utilisent des pointes qui sont fournies stériles. Optez pour des consommables étiquetés "stériles" car ils sont garantis stériles pendant la fabrication, par exemple en se conformant à la norme ISO 11137 et aux normes d'emballage et de transport (par exemple ISO 11607 et ISTA 2A) qui garantissent le maintien de la stérilité jusqu'à votre laboratoire.
Quels sont les différents emballages proposés et comment choisir le bon emballage ?
La plupart des pointes de pipettes sont proposées en rack, en vrac, en recharge, en rack à charnière, en paquet de 96, en sac et en recharge. Choisissez le conditionnement en fonction de vos besoins en matière de pipetage. Par exemple, les pointes de pipette stérilisées et filtrées sont proposées dans des emballages à plateau unique et dans des racks. Si votre application est moins critique, pensez à économiser du plastique et choisissez l'une des options de recharge ou de sachet. Ces options permettent également de gagner de la place sur les bancs et dans les entrepôts. Les pointes rechargeables sont une solution écologique qui contribue également à réduire les émissions dues au transport.