Questions fréquemment posées sur les embouts spécifiques aux pipettes
Quels types d'pointes spécifiques sont proposés et quelle est la principale différence entre eux ?
Les pointes spécifiques pour pipettes peuvent être standard, filtrées, stériles, à faible liaison, de longueur étendue ou à large alésage/orifice. Les pointes standard conviennent à la plupart des applications, tandis que les pointes filtrés sont recommandés lorsqu'il est essentiel d'éviter la contamination croisée des échantillons. Les pointes à faible liaison ou à faible rétention conviennent pour travailler avec des liquides visqueux et collants. Les pointes à longueur allongée conviennent lorsque vous souhaitez prélever des échantillons et éviter d'insérer le manche de la pipette dans des tubes ou des bouteilles. Les pointes de pipette à large alésage ou à large orifice sont parfaites pour manipuler des cellules en culture ou des échantillons d'ADN. Ces pointes ont une ouverture plus large pour aspirer et distribuer plus facilement les solutions visqueuses, particulaires ou difficiles. Ces pointes sont uniquement fournies en racks et sont disponibles en packs non stériles et stériles.
Comment dois-je choisir les pointes spécifiques à une pipette ?
S'il est essentiel de protéger les échantillons contre la contamination croisée, choisissez des pointes de pipette filtrées. Si vous travaillez avec des liquides aqueux, les pointes standard sont suffisantes. Si vous travaillez avec des liquides visqueux, avec des mélanges maîtres PCR, des solutions enzymatiques et des tampons, ou si vous voulez simplement préserver des réactifs coûteux ou des échantillons précieux, choisissez des pointes à faible rétention avec filtre.
Puis-je utiliser ces pointes avec d'autres marques de pipettes ou d'autres modèles de pipettes de la même marque ?
Les pointes spécifiques pour pipettes sont uniquement compatibles avec leur marque correspondante et pour les modèles indiqués dans les spécifications. Les pointes spécifiques ne peuvent être utilisées qu'avec leur modèle correspondant car la conception du cône de la pointe ou du nez de la pointe présente certaines caractéristiques pour améliorer l'étanchéité ou le chargement et la pointe doit correspondre à ces caractéristiques et à cette conception.
Puis-je stériliser moi-même les embouts spécifiques des pipettes et, si oui, comment dois-je procéder ?
Oui, il est possible de stériliser les embouts de pipette non filtrés qui ne sont pas déjà stériles. De nombreux fabricants proposent à la fois des pointes stériles prêtes à l'emploi et des versions non stériles de la même pointe si vous préférez les stériliser manuellement. La méthode la plus courante de stérilisation des pointes est l'autoclavage, car c'est la plus simple et la plus rapide. Pour la plupart des pipettes en plastique, l'autoclavage nécessite un chauffage à 121°C pendant 20 minutes. Certains embouts spécifiques aux pipettes peuvent être autoclavés et cela est indiqué dans les spécifications. Cependant, cette méthode est normalement destinée à la stérilisation avant l'utilisation d'embouts non stériles. Les embouts de pipettes sont normalement à usage unique, conformément à leurs spécifications.
Est-il possible d'autoclaver les pointes de pipette non filtrés en laboratoire dans tous les cas ?
Pour la plupart des plateformes automatisées de manipulation de liquides, il n'est pas toujours possible d'autoclaver les pointes, car cela peut modifier les performances de manipulation des liquides et introduire des variations dans les résultats expérimentaux. Par conséquent, la plupart des utilisateurs, en particulier dans les laboratoires à haut débit, utilisent des pointes qui sont fournies stériles. Optez pour des consommables étiquetés "stériles" car ils sont garantis stériles pendant la fabrication, par exemple en se conformant à la norme ISO 11137 et aux normes d'emballage et de transport (par exemple ISO 11607 et ISTA 2A) qui garantissent le maintien de la stérilité jusqu'à votre laboratoire.
Quels sont les différents emballages proposés et comment choisir le bon emballage ?
La plupart des pointes de pipettes sont proposées en rack, en vrac, en recharge, en rack à charnière, en paquet de 96, en sachet et en recharge. Avant de choisir l'emballage, assurez-vous de choisir les pointes de pipette recommandées par le fabricant de la pipette. Choisissez l'emballage en fonction de vos besoins en matière de pipetage. Par exemple, les pointes de pipettes stérilisées et filtrées sont disponibles en emballages à plateau unique et en racks. Si votre application est moins critique que cela, pensez à économiser le plastique et choisissez l'une des options de recharge ou d'ensachage. Ces options permettent également de gagner de la place sur les bancs et dans les entrepôts. Les pointes rechargeables sont une solution écologique qui contribue également à réduire les émissions dues au transport.