man

Test

CAS RN 111-60-4

H3COOOH

CAS RN 111-60-4

IUPAC Name: 2-hydroxyethyl octadecanoate
Synonymes: glycol stearate lipal 400-S polyethylene monostearate #6000 glycol nonex 28 nonex 29 nonex 36 nonex 53 nonex 54 nonex 63 myrj solution
Poids moléculaire (g/mol): 328.54
Formule moléculaire: C20H40O3
InChi Key: RFVNOJDQRGSOEL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCO
Qualité 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)