man

Test

CAS RN 11000-17-2

H2NHNONOSSH2NONHHOONHONHH2NOOHNNH2OOHNONHNH2OH2NSSHNONH2ONHOH2NONHONHOOHHNOONOHNNH2NH2NONHNH2O

CAS RN 11000-17-2

IUPAC Name: 2-({1-[19-amino-13-benzyl-10-(2-carbamoylethyl)-7-(carbamoylmethyl)-16-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-6,9,12,15,18-pentaoxo-1,2-dithia-5,8,11,14,17-pentaazacycloicosane-4-carbonyl]pyrrolidin-2-yl}formamido)-N-(carbamoylmethyl)-5-[(diaminomethylidene)amino]pentanamide; 6-amino-2-({1-[19-amino-13-benzyl-10-(2-carbamoylethyl)-7-(carbamoylmethyl)-16-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-6,9,12,15,18-pentaoxo-1,2-dithia-5,8,11,14,17-pentaazacycloicosane-4-carbonyl]pyrrolidin-2-yl}formamido)-N-(carbamoylmethyl)hexanamide
Synonymes: 2-({1-[19-amino-13-benzyl-10-(2-carbamoylethyl)-7-(carbamoylmethyl)-16-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-6,9,12,15,18-pentaoxo-1,2-dithia-5,8,11,14,17-pentaazacycloicosane-4-carbonyl]pyrrolidin-2-yl}formamido)-N-(carbamoylmethyl)-5-[(diaminomethylidene)amino]pentanamide; 6-amino-2-({1-[19-amino-13-benzyl-10-(2-carbamoylethyl)-7-(carbamoylmethyl)-16-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-6,9,12,15,18-pentaoxo-1,2-dithia-5,8,11,14,17-pentaazacycloicosane-4-carbonyl]pyrrolidin-2-yl}formamido)-N-(carbamoylmethyl)hexanamide
Poids moléculaire (g/mol): 2140.46
Formule moléculaire: C92H130N28O24S4
InChi Key: JLTCWSBVQSZVLT-UHFFFAOYNA-N
SMILES: NCCCCC(NC(=O)C1CCCN1C(=O)C1CSSCC(N)C(=O)NC(CC2=CC=C(O)C=C2)C(=O)NC(CC2=CC=CC=C2)C(=O)NC(CCC(N)=O)C(=O)NC(CC(N)=O)C(=O)N1)C(=O)NCC(N)=O.NC1CSSCC(NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C(CC2=CC=CC=C2)NC(=O)C(CC2=CC=C(O)C=C2)NC1=O)C(=O)N1CCCC1C(=O)NC(CCCN=C(N)N)C(=O)NCC(N)=O
Forme physique 
  • (1)
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)