man

Test

CAS RN 109425-55-0

H3CCH3H3COOHNOHONHOO

CAS RN 109425-55-0

IUPAC Name: 5-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)pentanoic acid
Synonymes: 5-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-2-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}pentanoic acid
Poids moléculaire (g/mol): 454.52
Formule moléculaire: C25H30N2O6
InChi Key: JOOIZTMAHNLNHE-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)(C)OC(=O)NCCCC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)